missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Psammaplin A, TRC

Produktkod. 30422553
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422553 5 mg
30417288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30422553 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8401735MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 110659-91-1
Molekylformel C22H24Br2N4O6S2
Molekylvikt (g/mol) 664.39
Synonym (αE,α'E)-N,N'-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[3-bromo-4-hydroxy-α-(hydroxyimino)benzenepropanamide], (E,E)-Psammaplin A, Bisprasin, Psammaplin A, UVI 5000, (E,E)-N,N'-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[3-bromo-4-hydroxy-α-(hydroxyimino)-benzenepropanamide]
IUPAC-namn (2E,2'E)-N,N'-(disulfanediylbis(ethane-2,1-diyl))bis(3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)-2-(hydroxyimino)propanamide)
LEDER O=C(NCCSSCCNC(/C(CC1=CC=C(O)C(Br)=C1)=N/O)=O)/C(CC2=CC=C(O)C(Br)=C2)=N/O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Psammaplin A
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24Br2N4O6S2/c23-15-9-13(1-3-19(15)29)11-17(27-33)21(31)25-5-7-35-36-8-6-26-22(32)18(28-34)12-14-2-4-20(30)16(24)10-14/h1-4,9-10,29-30,33-34H,5-8,11-12H2,(H,25,31)(H,26,32)/b27-17+,28-18+
Formel vikt 661.95
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.