Läs mer
Tocris Bioscience™ PSB 069
Beskrivning
Non-selective nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (NTPDase) inhibitor. Reported to inhibit rat NTPDases 1, 2 and 3 with similar potencies.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PSB 069 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 450.83 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.825 |