Läs mer
Tocris Bioscience™ PSB 0739
Beskrivning
Highly potent P2Y12 receptor antagonist (Ki = 24.9 nM). Unlike clopidogrel (Cat. No. 2490), does not require bioactivation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PSB 0739 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 609.54 |
| Renhet | >96% |
| Molekylvikt (g/mol) | 611.551 |