Läs mer
R&D Systems™ PSB 0788
Beskrivning
Potent and selective adenosine A2B receptor antagonist (IC50 = 3.64 nM at human A2B receptors). Displays > 100-fold selectivity over hA1, hA2A and hA3 receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PSB 0788 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 543.04 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 543.039 |