Läs mer
Tocris Bioscience™ PSB 1114
Produktkod. 18045402
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
18045402 500 μg
1 options
Produktkod. 18045402 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4333/500U
Potent, selective P2Y2 agonist
PSB 1114 is a potent, selective P2Y2 agonist (EC50 = 0.134 μM). Displays >60-fold selectivity versus P2Y4 and P2Y6 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Thiouridine-5'-O-(β,γ-difluoromethylene)triphosphate tetrasodium salt
CAS 1657025-60-9
Kvantitet 500 μg
Mål P2Y Receptor Agonists
Molekylformel C10H11F2N2Na4O13P3S
Renhet 98%