Läs mer
PSB-12062, MedChemExpress
Produktkod. 16494716
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494716 100 mg -
16470027 50 mg -
16446367 5 mg -
16442806 25 mg -
16423638 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101910
MedChemExpress PSB-12062 is a potent and selective P2X4 antagonist with an IC50 of 1.38 μM for human P2X4.
PSB-12062 is a potent and selective P2X4 antagonist with an IC50 of 1.38 μM for human P2X4.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PSB-12062
CAS 55476-47-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15NO3S
Kvantitet 100 mg
Synonym N-(p-Methylphenylsulfonyl)phenoxazine
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (74.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(N1C2=C(C=CC=C2)OC3=CC=CC=C13)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 337.39
Formel vikt 337.39
Procent renhet 99.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation