Läs mer
MedChemExpress PSB-12379
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 515.35 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.0% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 125 mg/mL (242.55 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 5 mg/mL (9.70 mM) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 1802226-78-3 |