Läs mer
Tocris Bioscience™ PSB 603
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18025912
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18025912 10 mg
18024002 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18025912 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3198/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3255.00 SEK
    3075.45 SEK / 10mg
    Save 179.55 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Highly selective A2B antagonist
Adenosine A2B receptor antagonist that displays > 17000-fold selectivity over other adenosine receptors (Ki values are 0.553, > 10000, > 10000 and > 10000 nM for A2B, A1, A2A and A3 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092351-10-4
Molekylformel C24H23ClN6O4S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PSB 603
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 529.01
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 526.996