Läs mer
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit
Produktkod. 15402114 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15402114 1 kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15402114 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A2921201
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit
De Gibco™ PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit består av en uppsättning serumfria och xenofria medier som möjliggör effektiv differentiering av mänskliga pluripotenta stamceller (PSC) till sammandragande kardiomyocyter på så få som 8 dagar. Till skillnad från andra metoder som kräver flera komponenter och längre analystid, kan PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit generera kardiomyocyter från pluripotenta stamceller i ett färdigt att använda mediaformat och på kortare tid.
Består av tre 1X-medier som inte kräver upptining eller blandning, varje medium används i följd under totalt 14 dagar, vilket resulterar i funktionella kardiomyocyter som uttrycker relevanta fysiologiska markörer, drar ihop sig i odling och kan därefter hållas i odling i >15 dagar (underhållsmedium säljs även separat (kat.nr A290800).
Ingen upptining eller blandning krävs
PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit består av 1X media som inte kräver fryst förvaring, så ingen upptining eller blandning av reagenser. Värm helt enkelt media och lägg till PSC-kultur.
Snabb produktion av kardiomyocyter
PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit kan producera sammandragande kardiomyocyter på så få som 8 dagar. Differentierade kardiomyocyter kan därefter hållas i kultur i >15 dagar.
Generering av högkvalitativa kardiomyocyter
Kardiomyocyter genererade med PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit är funktionellt relevanta och uttrycker nyckelmarkörer som TNNT2, Nkx2.5, MYH6 ochα -aktinin; och kontrakt i kulturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Kardiomyocyter
Innehåll och lagring •500 mL Cardiomyocyte Maintenance Medium
• 100 ml kardiomyocytdifferentieringsmedium A
• 100 mL Cardiomyocyte Differentiation Medium B
Förvaras vid 2 –8° och skyddas från ljus.
Produkttyp PSC kardiomyocytdifferentieringskit
Kvantitet 1 kit