Läs mer
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Maintenance Medium
Produktkod. 15492064 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492064 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15492064 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A2920801
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
PSC Cardiomyocyte Maintenance Medium
Gibco™ Cardiomyocyte Maintenance Medium är ett serumfritt och xenofritt medium som kan upprätthålla kardiomyocyter som har differentierats med PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit (kat. nr. A2921201). Detta medium ingår i kitet och säljs separat för forskare som vill behålla differentierade kardiomyocyter i odling under längre tidsperioder.
  • Ingen upptining eller blandning krävs —helt enkelt varm och lägg till differentierad kardiomyocytkultur
  • Långtidsodling upprätthåller —differentierade kardiomyocyter i kultur för> 15 dagar
  • Stabil —fenotyp upprätthåller fenotyp under långvariga odlingsexperiment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Kardiomyocyter
Produkttyp Underhållsmedium
Serumnivå Serumfritt
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Typ av kultur Däggdjurscellodling