Läs mer
Gibco™ PSC Cryopreservation Kit
Produktkod. 15481004 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481004 50 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15481004 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A2644601
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
PSC Cryopreservation Kit
PSC Cryopreservation Kit innehåller xeno-fritt PSC Cryopreservation Medium, som är en färdig att använda lösning för kryokonservering av pluripotenta stamceller med tidig passage (PSC), och RevitaCell™ Supplement (100X) , ett kemiskt definierat återvinningstillskott för användning i odlingsmediet efter upptining. När de används i kombination hjälper dessa reagenser till att minimera förlusten av cellviabilitet, maximera återhämtningen efter upptining och minimera oönskad differentiering av pluripotenta stamceller. Detta kit kan också användas för att kryokonservera och återställa mononukleära celler från perifert blod (PBMC) för att förbättra cellviabiliteten och återhämtningen efter upptining.
  • Effektiv återhämtning —ger rutinmässigt 50 % fler livskraftiga celler än traditionella metoder för PSC-kryokonservering
  • Konsekventa —kemiskt definierade medier upprätthåller normal morfologi, pluripotens och karyotyp av pluripotenta stamceller över 10 passager
  • Optimerade —reagenser med reducerad variabilitet minimerar orsakerna till genetisk instabilitet hos pluripotenta stamceller
    Pålitlig
    Xeno-fria, kemiskt definierade formuleringar hjälper till att säkerställa spridningskapaciteten och den långsiktiga kulturen av PSC och PBMC i ett stabilt tillstånd, vilket bidrar till att öka deras användbarhet i forskning och kliniska forskningsapplikationer.
    Lätt att använda
    PSC Cryopreservation Medium tillhandahålls som en färdig att använda, komplett lösning innehållande 10 % DMSO för effektiv celltillsats. Separata tillsatser av förbättrande reagenser behövs inte, vilket hjälper till att spara värdefull förberedelsetid.
    Mångsidig
    Satsen är kompatibel med celler odlade i en mängd olika mediasystem inklusive Essential 8™ medium, StemPro™ hESC SFM och andra kommersiellt tillgängliga formuleringar. Dessutom är kitet kompatibelt med klumpar och encellspasserade PSC:er.
    cGMP tillverkning och kvalitetssystem
    PSC Cryopreservation Kit tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning. Anläggningen är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad för ISO 13485 standarder.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Klassificering Xeno-fri för Cryomedium, Animaliskt ursprungsfritt för RevitaCell
    Produkttyp PSC Cryopreservation Kit
    Serumnivå Serumfritt
    Med tillsatser DMSO (10 %)
    Tillverkningskvalitet cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820 och ISO 13485
    Produktlinje Gibco
    Kvantitet 50 ml
    Frakt skick Torr is
    Innehåll och lagring •50 mL kryokonserveringsmedium
    • 5 ml RevitaCell Tillägg (100X)
    Förvaras vid -5 till -20 °C och skyddas mot ljus.
    Typ av kultur Stamcell (human, iPS - inducerad pluripotent stam, embryonal)