Description
Gibco™ PSC Neural Induction Medium är ett serumfritt medium som ger högeffektiv neural induktion av mänskliga pluripotenta stamceller (PSC) på bara 7 dagar. Till skillnad från befintliga metoder kräver användningen av PSC Neural Induction Medium inte det mellanliggande steget av embryoidkroppsbildning (EB), vilket lägger till tid, arbete och variabilitet. Neurala stamceller (NSC) genererade med PSC Neural Induction Medium har högt uttryck av NSC-markörer och kan differentieras ytterligare till andra neurala celltyper.
PSC Neural Induction Medium möjliggör:
Snabb induktion av NSCs —högeffektiv neural induktion på bara 7 dagar, utan EB-bildning
Skalbar produktion av NSC:er:— generera >20 miljoner NSC:er från 1 miljon PSC:er
Generering av NSC:er av hög kvalitet —som resulterar NSC:er kan kryokonserveras, utökas och differentieras
Snabb induktion av NSC
PSC Neural Induction Medium förenklar NSC-genereringsarbetsflödet genom att eliminera behovet av att bilda EB:er eller rosetter. Genom att ta bort detta steg möjliggör PSC Neural Induction Medium en mer reproducerbar process med högeffektiv neural induktion på bara 7 dagar.
Skalbar produktion av NSC:er
PSC Neural Induction Medium är ett robust medium som har visat sig generera över 20 miljoner NSC från 1 miljon PSC. Mediet har testats med flera hPSC-linjer inklusive hiPSCs som härrör från användning av Episomal iPSC-omprogrammeringsvektorer och CytoTune™ -iPS Sendai omprogrammeringskit.
Generering av högkvalitativa NSC: er
Neurala stamceller genererade med PSC Neural Induction Medium har >80 % uttryck av Sox1, Sox2 och Nestin (NSC-markörer) och <1 % uttryck av Oct4 (pluripotensmarkör). Dessutom upprätthöll expanderade NSCs fenotyp, uppvisade normal karyotyp och kunde differentieras till neuroner, astrocyter och oligodendrocyter.
PSC Neural Induction Medium möjliggör:
Snabb induktion av NSC
PSC Neural Induction Medium förenklar NSC-genereringsarbetsflödet genom att eliminera behovet av att bilda EB:er eller rosetter. Genom att ta bort detta steg möjliggör PSC Neural Induction Medium en mer reproducerbar process med högeffektiv neural induktion på bara 7 dagar.
Skalbar produktion av NSC:er
PSC Neural Induction Medium är ett robust medium som har visat sig generera över 20 miljoner NSC från 1 miljon PSC. Mediet har testats med flera hPSC-linjer inklusive hiPSCs som härrör från användning av Episomal iPSC-omprogrammeringsvektorer och CytoTune™ -iPS Sendai omprogrammeringskit.
Generering av högkvalitativa NSC: er
Neurala stamceller genererade med PSC Neural Induction Medium har >80 % uttryck av Sox1, Sox2 och Nestin (NSC-markörer) och <1 % uttryck av Oct4 (pluripotensmarkör). Dessutom upprätthöll expanderade NSCs fenotyp, uppvisade normal karyotyp och kunde differentieras till neuroner, astrocyter och oligodendrocyter.
Specifications
Specifications
| Celltyp | Embryonala stamceller (ESC), inducerade pluripotenta stamceller (iPSC), mänskliga stamceller |
| Produkttyp | PSC neural induktionsmedia |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Kvantitet | 500 ml |
| Innehåll och lagring | •500 ml basalt medium (förvaras vid 2 –8 °C och skyddas mot ljus) • 10 mL tillskott (förvaras vid -5 till -20 °C och skyddas mot ljus) |