Läs mer
Pseudo Vardenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pseudovardenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N5O4S/c1-4-9-19-23-15(3)20-22(28)24-21(25-27(19)20)17-14-16(10-11-18(17)31-5-2)32(29,30)26-12-7-6-8-13-26/h10-11,14H,4-9,12-13H2,1-3H3,(H,24,25,28) |
| Formel vikt | 459.194 |
| Procent renhet | >95% |