missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pseudobenztropine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pseudobenztropine |
| CAS | 802597-90-6 |
| Molekylformel | C21H25NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (3-exo)-3-(Diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane, 3β-(Diphenylmethoxy)-1αH,5αH-tropane |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3 |
| LEDER | CN1C2CCC1CC(OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C2 |
| IUPAC-namn | 3-benzhydryloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.43 |
| Formel vikt | 307.1936 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?