Läs mer
MedChemExpress Pseudobufarenogin
Produktkod. 16451568
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16451568 5 mg
1 options
Produktkod. 16451568 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0879
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Pseudobufarenogin is a natural compound extracted from toad species with unknown details.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 416.51 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 17008-69-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.18%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM∣Need ultrasonic)
Synonym ψ-Bufarenogin