Läs mer
Pseudoephedroxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pseudoephedroxane |
| CAS | 16251-47-1 |
| Molekylformel | C11H13NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (4S,5S)-3,4-Dimethyl-5-phenyl-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-8-10(14-11(13)12(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1[C@@H](OC(=O)N1C)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (4S,5S)-3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vikt | 191.0946 |