missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pseudoginsenoside F11, MedChemExpress
Beskrivning
Pseudoginsenoside F11 (Ginsenoside A1), a component of Panax quinquefolium (American ginseng), has been demonstrated to antagonize the learning and memory deficits induced by scopolamine, morphine and methamphetamine in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pseudoginsenoside F11 |
| CAS | 69884-00-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C42H72O14 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ginsenoside A1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (124.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (0.84 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]([C@@]12C)(C[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)([H])[C@@H]3O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4O)([H])[C@@H]4O)[C@@]5([H])C6(C)C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@]([C@]7(O[C@@H](C(C)(O)C)CC7)C)([H])CC2)([H])[C@]5(CC[C@@H]6O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 801.01 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?