missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pseudoginsenoside F11, TRC

Produktkod. 17992895
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992895 100 mg
17944655 25 mg
17962995 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17992895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP839550100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 69884-00-0
Molekylformel C42 H72 O14
Molekylvikt (g/mol) 801.01
Synonym β-D-Glucopyranoside, (3β,6α,12β,24R)-20,24-epoxy-3,12,25-trihydroxydammaran-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., (3β,6α,12β,24R)-20,24-Epoxy-3,12,25-trihydroxydammaran-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside, Ginsenoside A1, Pseudoginsenoside F11
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5R,6S)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihydroxy-17-[(2S,5R)-5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methyloxolan-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-methyloxane-3,4,5-triol
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3C[C@]4(C)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H]5[C@H](CC[C@@]45C)[C@]6(C)CC[C@@H](O6)C(C)(C)O)[C@@]7(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@H]37)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pseudoginsenoside F11
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C42H72O14/c1-19-28(46)30(48)32(50)35(52-19)55-33-31(49)29(47)23(18-43)54-36(33)53-22-17-41(8)24(39(6)13-11-25(45)37(2,3)34(22)39)16-21(44)27-20(10-14-40(27,41)7)42(9)15-12-26(56-42)38(4,5)51/h19-36,43-51H,10-18H2,1-9H3/t19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-,35-,36+,39+,40+,41+,42-/m0/s1
Formel vikt 800.4922
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.