Läs mer
Pseudomethylionone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pseudomethylionone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-5-14(15)11-7-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3/b11-7+,13-10+ |
| Formel vikt | 206.1671 |
| Procent renhet | >95% |