Läs mer
Invitrogen™ Pseudomonas aeruginosa oprF Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5117553
Artikelnummer. 17220054
  • 5230.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
This antibody has been tested in direct-ELISA.
Has porin activity, forming small water-filled channels. Also has a structural role in determining cell shape and ability to grow in low-osmolarity medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Pseudomonas aeruginosa oprF
Polyclonal
Unconjugated
oprF
oprF
Recombinant Pseudomonas aeruginosa Outer membrane porin F protein (25-350aa).
100 μL
Primary
Bacteria
Antibody
IgG
Western Blot
3.018 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
P13794
Rabbit
Protein G
RUO
878442
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.