Läs mer
Thermo Scientific™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated)
Produktkod. p-200112463
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10157992
Brand: Thermo Scientific™ CM0559B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selectively isolate Pseudomonasspecies from a range of samples with this medium.
Selectively isolate Pseudomonas species from a range of samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated). The medium is modification of King's A Medium1 and contains magnesium chloride and potassium sulphate for improved pigment production and recovery of Pseudomonas aeruginosa while strongly suppressing Klebsiella, Proteus and Providencia spp.
Pseudomonas Agar Base är utformad så att genom tillsats av lämpligt tillskott (SR0102 eller SR0103) blir mediet selektivt för Pseudomonas aeruginosa eller Pseudomonas spp. i allmänhet.
  • Selektiv: Pseudomonas aeruginosa bildar fluorescerande gröna kolonier medan tillväxten av Klebsiella, Proteus och Providencia är starkt undertryckt
  • Förbättrad pigmentproduktion underlättar identifieringen
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pseudomonas agarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 10,3L medium