Läs mer
Thermo Scientific™ Pseudomonas CN selektiv agar (Cetrimide agar)
Beskrivning
Selektivt isolera och differentiera Pseudomonas aeruginosa med hjälp av Thermo Scientific™ Pseudomonas C-N selektiv agar (Cetrimide Agar) förberedda plattor. Pseudomonas aeruginosa ger en karakteristisk ljusgrön färg på mediet. Mediet har testats enligt metoderna som beskrivs i ISO 7704:2023.
Pseudomonas CN Selektiv Agar (Cetrimide Agar) är för selektiv isolering av Pseudomonas aeruginosa från en rad prover.
Formeln beskrevs av Goto och Enomoto 1 efter demonstrationen av cetrimid som ett selektivt medel av Lowbury och Collins 2 .
Cetrimid är en kvartär ammoniumförening med bakteriedödande aktivitet mot ett brett spektrum av grampositiva organismer och vissa gramnegativa organismer.
Goto och Enomoto visade att tillsats av nalidixinsyra μvid 15 g/ml, samtidigt som cetrimidhalten minskade till 200 mg, förbättrade prestandan. Mediet gav bättre återhämtning av Pseudomonas aeruginosa med förbättrad pigmentbildning samtidigt som det kraftigt undertryckte Klebsiella , Proteus och Providencia spp., varvid de senare organismerna är de besvärliga föroreningarna i konventionella cetrimidmedier.
Pseudomonas aeruginosa producerar ett antal vattenlösliga järnkelatorer, inklusive det gulgröna eller gulbruna fluorescerande pyoverdin. När pyoverdin kombineras med det blå vattenlösliga pyocyaninet, som också produceras av organismen, produceras den klargröna färgen som är karakteristisk för Pseudomonas aeruginosa . Tillsatsen av magnesiumklorid och kaliumsulfat i mediet ökar produktionen av dessa kelatorer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ostron vit, genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Beskrivning | Pseudomonas CN selektiv agar (Cetrimide agar) |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agarplattan |
| Fyll volym | 17 mL |
| Fyll vikt | 17g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |
Endast för professionellt bruk (in vitro diagnostisk användning).