missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pseudomonic Acid D Sodium (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pseudomonic Acid D Sodium |
| CAS | 85178-60-5 |
| Molekylformel | C26 H41 O9 . Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [1(E),2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-L-talo-Non-2-enonic Acid 8-Carboxy-5-octenyl Ester Monosodium Salt, Sodium Pseudomonate D |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O9.Na/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h4,6,13,17-21,24-27,31-32H,5,7-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b6-4+,16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCC\C=C\CCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | sodium;(E)-9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(1S,2S)-2-hydroxy-1-methyl-propyl]oxiran-2-yl]methyl]tetrahydropyran-2-yl]-3-methyl-but-2-enoyl]oxynon-4-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 520.59 |
| Formel vikt | 520.2648 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?