missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pseudooxynicotine Dihydrochloride (4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-one Dihydrochloride), Mikromol

Produktkod. 30463998
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463998 4 x 25 mg
30051359 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463998 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0517.1700254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Pseudooxynicotine Dihydrochloride (4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-one Dihydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride
CAS 66093-90-1
Analyt- eller komponentnamn 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H14 N2 O . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pseudooxynicotine Dihydrochloride, 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride (9CI), 1-Butanone, 4-methylamino-1-(3-pyridyl)-, dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Cl.CNCCCC(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn 4-(methylamino)-1-pyridin-3-ylbutan-1-one;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 251.15
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 250.064 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.