Läs mer
Pseudopelletierin, TRC
Produktkod. 30427466
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30427466 10 mg
1 options
Produktkod. 30427466 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83960010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pseudopelletierine
CAS 552-70-5
Molekylformel C9 H15 N O
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15NO/c1-10-7-3-2-4-8(10)6-9(11)5-7/h7-8H,2-6H2,1H3/t7-,8+
LEDER CN1[C@@H]2CCC[C@H]1CC(=O)C2
IUPAC-namn (1R,5S)-9-metyl-9-azabicyklo[3.3.1]nonan-3-one
Molekylvikt (g/mol) 153.22
Formel vikt 153.1154