Läs mer
MedChemExpress Pseudothymidine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 242.23 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 99.85% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 61.17 mg/mL (252.53 mM) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 65358-15-8 |
| Synonym | 5-Methyl-2'-Deoxypseudouridin |