missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pseudotropine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30328407
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328407 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328407 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16580900AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pseudotropine
CAS 135-97-7
Analyt- eller komponentnamn Pseudotropine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C8 H15 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pseudotropine, 3β-Tropanol, psi-Tropine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8-
LEDER CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](O)C2
IUPAC-namn (1R,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 141.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 141.1154 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.