Läs mer
MedChemExpress Pseudouridine
Produktkod. 16457467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16457467 5 mg
1 options
Produktkod. 16457467 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY113061
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Pseudouridine is an isomer of the nucleoside uridine, and the most abundant modified nucleoside in non-coding RNAs. Pseudouridine in rRNA and tRNA can fine-tune and stabilize the regional structure and help maintain their functions in mRNA decoding, ribosome assembly, processing and translation.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 244.2 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.03%
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (511.88 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (102.38 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
CAS 1445-07-4