Läs mer
β-Pseudouridin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491212 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491212 50 mg 50mg
11481212 10 mg 10mg
11401222 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491212 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219917850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14120.00 SEK
    13448.65 SEK / 50mg
    Save 671.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används vid initiering av översättning. β-Pseudouridin, MP Biomedicals är en isomer av nukleosiden uridin, som finns i alla arter och i många klasser av RNA (utom mRNA). Studier tyder på att det minskar strålningsinducerade kromosomavvikelser i huma
β-Pseudouridin bildas av enzymer som kallasΨ syntaser, som post-transkriptionellt isomeriserar specifika uridinrester i RNA i en process som kallas pseudouridylering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1445-07-4
Molekylformel C9H12N2O6
Molekylvikt (g/mol) 244.20
MDL-nummer MFCD00038458
InChI-nyckel PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
Synonym pseudouridine, beta-pseudouridine, psi-uridine, 5-beta-d-ribofuranosyl uracil, beta-d-pseudouridine, 5-b-d-ribofuranosyl-uracil, pseudouridine c, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
PubChem CID 15047
ChEBI CHEBI:17802
IUPAC-namn 5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Densitet 1.64g/cm3
Kokpunkt 598,4 °C (760 mmHg (litteratur))
Brytningsindex 1.62 (bokstavligen)
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml, klar, färglös lösning).
Formel vikt 244,2 g/mol
Fysisk form Pulver