Läs mer
PSI-352938, MedChemExpress
Beskrivning
PSI-352938 (PSI-938) is a hepatitis C virus (HCV) nucleotide inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PSI-352938 |
| CAS | 1231747-17-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H23FN5O6P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | PSI-938 |
| LEDER | O=P1(OC(C)C)OC[C@]2([H])[C@@]([C@@](C)(F)[C@H](N3C(N=C(N)N=C4OCC)=C4N=C3)O2)([H])O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.36 |
| Formel vikt | 431.36 |
| Kvalitet | Research |
| Visa mer |