missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PSI 6130, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-C-methylcytidine |
| CAS | 817204-33-4 |
| Molekylformel | C10H14FN3O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | PSI 6130, 2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-C-methylcytidine, R 1656, (2'R)-2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-methyl-cytidine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14FN3O4/c1-10(11)7(16)5(4-15)18-8(10)14-3-2-6(12)13-9(14)17/h2-3,5,7-8,15-16H,4H2,1H3,(H2,12,13,17)/t5-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@]1(F)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(=NC2=O)N |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methyloxolan-2-yl]pyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.23 |
| Formel vikt | 259.0968 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?