Läs mer
PSI-697, MedChemExpress
Beskrivning
PSI-697 is an oral P-selectin inhibitor with an IC50 of 125 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PSI-697 |
| CAS | 851546-61-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H18ClNO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | P-Selectin Inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 45.8 mg/mL (124.51 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(O)C(CC2=CC=C(Cl)C=C2)=NC3=C(CCCC4)C4=CC=C13)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.83 |
| Visa mer |