Läs mer
PSI-7409 tetrasodium, MedChemExpress
Produktkod. 16496788
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16496788 10 mg -
16493486 25 mg 25mg
16479337 5 mg -
16461549 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496788 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15745A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
MedChemExpress PSI-7409 tetrasodium is an active 5'-triphosphate metabolite of sofosbuvir (PSI-7977), inhibiting HCV NS5B polymerases, with IC50s of 1.6, 2.8, 0.7 and 2.6 μM for GT 1b_Con1, GT 2a_JFH1, GT 3a, and GT 4a NS5B polymerases, respectively.
PSI-7409 tetrasodium is an active 5'-triphosphate metabolite of sofosbuvir (PSI-7977), inhibiting HCV NS5B polymerases, with IC50s of 1.6, 2.8, 0.7 and 2.6 μM for GT 1b_Con1, GT 2a_JFH1, GT 3a, and GT 4a NS5B polymerases, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PSI-7409 tetrasodium
CAS 1621884-22-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12FN2Na4O14P3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 125 mg/mL (212.55 mM)
LEDER O[C@@H]([C@@](C)(F)[C@H](N1C(NC(C=C1)=O)=O)O2)[C@H]2COP(OP(OP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 588.09
Formel vikt 588.09
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus