Läs mer
psi-Tropine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pseudotropine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8- |
| Formel vikt | 141.1154 |