Läs mer
Psilocin O-Glucuronide, TRC
Produktkod. 30419245
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30419245 5 mg -
30409638 2.5 mg 2.5mg
30416132 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30419245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7907105MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 514212-83-0
Molekylformel C18H24N2O7
Molekylvikt (g/mol) 380.4
Synonym (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
LEDER CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Psilocin O-Glucuronide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24N2O7/c1-20(2)7-6-9-8-19-10-4-3-5-11(12(9)10)26-18-15(23)13(21)14(22)16(27-18)17(24)25/h3-5,8,13-16,18-19,21-23H,6-7H2,1-2H3,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,18+/m0/s1
Formel vikt 380.1584
Procent renhet >95%