Läs mer
Abnova™ PSIP1 Recombinant Protein
Produktkod. 16196302
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. 16196302
Brand: Abnova™ H00011168P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH33817
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 11168
Molekylvikt (g/mol) 31.13
Namn PSIP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MTRDFKPGDLIFAKMKGYPHWPARVDEVPDGAVKPPTNKLPIFFFGTHET
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias DFS70/LEDGF/MGC74712/PAIP/PSIP2/p52/p75
Vanligt namn PSIP1
Gensymbol PSIP1
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution