Läs mer
Erlab PSM - Solis Essential 1200
Produktkod. 17829200 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
Klass II Biosäkerhetsskåp
Produktkod. Produkttyp
17829200 Klass II Biosäkerhetsskåp
1 options
Produktkod. 17829200 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORHOT19822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111020.00 SEK
    103400.69 SEK / Paket med 1
    Save 7619.31 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Ett kompakt mikrobiologiskt säkerhetsskåp som säkerställer överlägset operatörsskydd, effektiv kontamineringskontroll och ergonomisk användbarhet.
  • Modell: Biologisk säkerhetsskåp, Solis Essential 1200
  • Filtreringssystem: Dubbelfiltrering med partikelfilter (HEPA/ULPA) och molekylära (aktiverat kol) filter för maximal säkerhet
  • Skydd: Operatörsskydd enligt NF EN ISO 12469:2000; Produktskyddsklass ISO 5 enligt NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14-filter – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Luftflöde: 1000 m³/h
  • Mått: 1520 x 780 x 1421 mm
  • Spänning/frekvens: 230 V (±10 %) / 50 Hz.
  • Strömförbrukning: 85 / 170 W
  • Struktur: Laminerade glassidor och framfönster; 304 L borstat rostfritt stål-arbetsyta
  • Arbetsyta: Segmenterad för effektivt arbetsflöde
  • Anemometer för luftflödesövervakning
  • Pekskärmsgränssnitt (TSI)
  • Integrerad webbkamera för övervakning och dokumentation
  • Röststyrningssystem (VCS)
  • Eluttag: 2 uttag med skyddslock
  • UV (ultraviolett) dekontamineringssystem
  • Ergonomiskt armstöd för operatörens komfort
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Klass II Biosäkerhetsskåp
Modell Solis Essentiel 1200
Bullernivå 55 dBA
Uttag 2
Energiförbrukning 270 W
Behållare 2