Läs mer
Erlab PSM - Solis Essential 900
Produktkod. 17839200 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
Klass II Biosäkerhetsskåp
Produktkod. Produkttyp
17839200 Klass II Biosäkerhetsskåp
1 options
Produktkod. 17839200 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORHOT19836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100850.00 SEK
    93930.83 SEK / Paket med 1
    Save 6919.17 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Avancerad mikrobiologisk säkerhetsskåp som säkerställer operatörssäkerhet, kontamineringskontroll och ergonomisk prestanda i laboratoriemiljöer.
  • Modell: Biologisk säkerhetsskåp, Solis Essential 900
  • Filtreringssystem: Dubbelfiltrering med partikelfilter (HEPA/ULPA) och molekylärt (aktivt kol) som säkerställer rent laminärt luftflöde och effektiv inneslutning av föroreningar
  • Skydd: Operatörsskydd enligt NF EN ISO 12469:2000; Produktskyddsklass ISO 5 enligt NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14-filter - 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Mått: 1215 x 780 x 1421 mm ger kompakt men effektiv arbetsyta
  • Luftflöde: 770 m³/h med konsekvent laminär luftcirkulation
  • Spänning/frekvens: 230 V (±10 %) / 50 Hz.
  • Strömförbrukning: 80 / 160 W säkerställer energieffektiv prestanda
  • Konstruktion: Laminerade glassidor och framfönster med 304L borstat rostfritt stålhanteringskammare för hållbarhet och enkel rengöring
  • Arbetsyta: Segmenterad design för ergonomiskt arbetsflöde och underhåll
  • Anemometer: Integrerad för noggrann luftflödesövervakning
  • Pekskärmsgränssnitt (TSI) för intuitiv kontroll och hantering
  • Integrerad webbkamera för övervakning och dokumentation
  • Röstkontrollsystem (VCS) för handsfree-hantering
  • Eluttag: 2 uttag med skyddslock som säkerställer användarsäkerheten
  • UV (ultraviolett) dekontamineringssystem för att upprätthålla sterila förhållanden
  • Ergonomiskt armstöd för förbättrad användarkomfort vid långvarig användning
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Klass II Biosäkerhetsskåp
Modell Solis Essentiel 900
Bullernivå 55 dBA
Uttag 2
Energiförbrukning 270 W
Behållare 2