Läs mer
Erlab PSM - Solis Essentiel 1800
Produktkod. 17870044 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
Klass II Biosäkerhetsskåp
Produktkod. Produkttyp
17870044 Klass II Biosäkerhetsskåp
1 options
Produktkod. 17870044 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORHOT19837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172090.00 SEK
    151473.34 SEK / Paket med 1
    Save 20616.66 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Avancerad mikrobiologisk säkerhetsskåp som säkerställer operatörens säkerhet, kontamineringskontroll och ergonomisk effektivitet i laboratoriemiljöer.
  • Modell: Biologisk säkerhetsskåp, Solis Essentiel 1800
  • Filtreringssystem: Dubbelfiltrering som kombinerar partikelfilter (HEPA/ULPA) och molekylära (aktivt kol) filter för optimal luftrenhet och föroreningsinnehållning
  • Skydd: Operatörsskydd enligt NF EN ISO 12469:2000; Produktskyddsklass ISO 5 enligt NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14-filter – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Mått: 2130 x 780 x 1421 mm för rymlig och effektiv arbetsyta
  • Luftflöde: 1480 m³/h som säkerställer ett jämnt laminärt luftflöde och inneslutning
  • Spänning/frekvens: 230 V (±10 %) / 50 Hz.
  • Strömförbrukning: 110 / 310 W ger energieffektiv prestanda
  • Konstruktion: Laminerade glassidor och framfönster med 304 L borstat rostfritt stålhanteringskammare för hållbarhet
  • Arbetsyta: Segmenterad för enkel underhåll och förbättrat arbetsflöde
  • Anemometer: Integrerad för realtidsövervakning av luftflödet
  • Pekskärmsgränssnitt (TSI) för sömlös drift
  • Integrerad webbkamera för fjärrobservation och dokumentation
  • Röstkontrollsystem (VCS) för handsfree-funktionalitet
  • Eluttag: 2 uttag med skyddslock för bekvämlighet och säkerhet
  • UV (ultraviolett) dekontamineringssystem för sterila förhållanden
  • Ergonomiskt armstöd för ökad användarkomfort under användning
Especificaciones
Kammarmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Klass II Biosäkerhetsskåp
Modell Solis Essentiel 1800
Bullernivå 55 dBA
Uttag 2
Energiförbrukning 270 W
Behållare 2
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.