Läs mer
Erlab PSM - Solis Premium 1200
Produktkod. 18801514 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
Klass II Biosäkerhetsskåp
Produktkod. Produkttyp
18801514 Klass II Biosäkerhetsskåp
1 options
Produktkod. 18801514 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORHOT19856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129250.00 SEK
    120381.91 SEK / Paket med 1
    Save 8868.09 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Avancerad mikrobiologisk säkerhetsskåp som säkerställer operatörssäkerhet, kontamineringskontroll och ergonomisk prestanda i laboratoriemiljöer.
  • Modell: BSC (Biological Safety Cabinet) Solis Premium 1200
  • Filtreringssystem: Dubbelfiltrering som kombinerar partikelfilter (HEPA/ULPA) och molekylära (aktiverat kol) filter för förbättrad luftrenhet och inneslutningseffektivitet
  • Skydd: Operatörsskydd enligt NF EN ISO 12469:2000; Produktskyddsklass ISO 5 enligt NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14-filter – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Mått: 1520 x 780 x 1421 mm ger gott om arbetsyta för laboratoriearbete
  • Luftflöde: 1000 m³/h vilket säkerställer stabilt och rent laminärt luftflöde
  • Spänning/frekvens: 230 V (±10 %) / 50 Hz.
  • Strömförbrukning: 85 / 170 W för energieffektiv prestanda
  • Struktur: Laminerade glassidor och framfönster med 304L borstat rostfritt stålskammare för hållbarhet och hygien
  • Arbetsyta: Segmenterad design som möjliggör enkel underhåll och effektivt arbetsflöde
  • Anemometer: Integrerad för exakt luftflödesövervakning
  • Pekskärmsgränssnitt (TSI) som ger intuitiv och användarvänlig styrning
  • Integrerad kamera för övervakning och dokumentation
  • Röstkontrollsystem (VCS) för smidig handsfree-hantering
  • Eluttag: 2 uttag med skyddslock för säkerhet och tillgänglighet
  • UV (ultraviolett) dekontamineringssystem som säkerställer sterila arbetsförhållanden
  • Ergonomiskt armstöd utformat för användarkomfort vid längre användning
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Klass II Biosäkerhetsskåp
Modell Solis Premium 1200
Bullernivå 55 dBA
Uttag 2
Energiförbrukning 270 W
Behållare 2