missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PSMA1 Antibody (785019) [Biotin], Novus Biologicals™

Produktkod. 30663136 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30663136 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30663136 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB7565B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

PSMA1 Monoclonal antibody specifically detects PSMA1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PSMA1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 785019
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Gene Alias HC2;HEL-S-275;NU;PROS30;Proteasome subunit alpha type;Proteasome subunit alpha type-1
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human PSMA1, Gln16-His263, Accession # P25786
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5682
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.