Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | PSMA8 |
| Synonym | EC 3.4.25.1, MGC26605, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 8, proteasome subunit alpha type-7-like, PSMA7LMGC26605 |
| Gensymbol | PSMA8 |