missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ PSMB5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 13432197
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13432197 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13432197 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA528086

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A431, H1299. Predicted reactivity: Rhesus Monkey (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Cyclic nucleotide phosphodiesterases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PSMB5
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen PSMB5
Genaccessionsnr. P28074
Gene Alias LMPX; Macropain epsilon chain; MB1; MGC118075; Multicatalytic endopeptidase complex epsilon chain; proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 5; proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 5; proteasome 20S subunit beta 5; proteasome beta 5 subunit; proteasome beta type subunit 5; proteasome catalytic subunit 3; proteasome chain 6; Proteasome epsilon chain; proteasome subunit beta 5; proteasome subunit beta type-5; Proteasome subunit MB1; proteasome subunit X; proteasome subunit, beta type, 5; PSMB5; PSX large multifunctional protease X; testicular tissue protein Li 153; Unknown (protein for MGC:134464); X
Gensymboler PSMB5
Värd art Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human PSMB5. The exact sequence is proprietary.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5693
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.