Läs mer
Abnova™ PSMD8 (Human) Recombinant Protein
Produktkod. 16123675
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16123675
Brand: Abnova™ H00005714P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human PSMD8 full-length ORF ( NP_002803, 1 a.a. - 257 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MYEQLKGEWNRKSPNLSKCGEELGRLKLVLLELNFLPTTGTKLTKQQLILARDILEIGAQWSILRKDIPSFERYMAQLKCYYFDYKEQLPESAYMHQLLGLNLLFLLSQNRVAEFHTELERLPAKDIQTNVYIKHPVSLEQYLMEGSYNKVFLAKGNIPAESYTFFIDILLDTIRDEIAGCIEKAYEKILFTEATRILFFNTPKKMTDYAKKRGWVLGPNNYYSFASQQQKPEDTTIPSTELAKQVIEYARQLEMIV
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002803
Gen-ID (Entrez) 5714
Namn proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 8
Beredningsmetod Wheat germ expression system
Kvalitetskontrolltestning 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Kvantitet 10 μg
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias HIP6, HYPF, MGC1660, Nin1p, Rpn12, S14, p31
Gensymbol PSMD8
Art Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffert 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer