Läs mer
Psoralen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442889
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442889 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15442889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60042.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3427.20 SEK
    2667.65 SEK / 100mg
    Save 759.55 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Interkaleras till DNA; fotokemiskt reagens för undersökning av nukleinsyrastruktur
Interkaleras till DNA; fotokemiskt reagens för undersökning av nukleinsyrastruktur
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-97-7
Molekylformel C11H6O3
Molekylvikt (g/mol) 186.17
MDL-nummer MFCD00010520
InChI-nyckel ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym psoralen, ficusin, 7h-furo 3,2-g chromen-7-one, furocoumarin, psoralene, 7h-furo 3,2-g 1 benzopyran-7-one, psorline-p, 6,7-furanocoumarin, furo 3,2-g chromen-7-one, furo 3,2-g coumarin
PubChem CID 6199
ChEBI CHEBI:27616
IUPAC-namn 7H-furo[3,2-g]kromen-7-on
LEDER O=C1OC2=CC3=C(C=CO3)C=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Psoralen
Smältpunkt 163 °C till 164 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Beilstein 152784
Merck Index 14,7928
Formel vikt 186.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Psoralen
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.