missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PSP (REG1A) Monoclonal Antibody (OTI7A8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies CF813954
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PSP (REG1A) Monoclonal antibody specifically detects PSP (REG1A) in Human samples. It is validated for ELISASpecifikationer
| PSP (REG1A) | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| P05451 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 5967 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| OTI7A8 | |
| Unconjugated | |
| REG1A | |
| ICRF; islet cells regeneration factor; Islet of Langerhans regenerating protein; LITHOST; Lithostathine; lithostathine 1 alpha; lithostathine-1-alpha; MGC12447; P19; pancreatic stone protein; pancreatic stone protein, secretory; pancreatic thread protein; protein-X; PSP; PSPS; PSPS1; PTP; RATLITHOST; RATRGPI; Reg; Reg1; REG1A; REG-1-alpha; regenerating family member 1 alpha; regenerating islet-derived 1 alpha; regenerating islet-derived mouse homolog 1; regenerating islet-derived protein 1-alpha; Regenerating protein I alpha; regeneration protein, lithostatin, pancreatic stone protein; Rgp1; RGPI | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 23-166 of human PSP (NP_002900) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering