Läs mer
PSPHL Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18260820 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
18260820 100 μL
1 options
Produktkod. 18260820 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP132723
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
PSPHL Polyclonal specifically detects PSPHL in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PSPHL
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1.0mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-1:3000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000
Formulering 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gene Alias CO9, phosphoserine phosphatase pseudogene 1, PSPHL
Gensymboler PSPHP1
Värd art Rabbit
Immunogen Full length human PSPH Recombinant protein.
Molekylvikt av antigen 25 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8781
Testspecificitet Tested in human. Not yet tested in any other species.
Målarter Human
Innehåll och lagring Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only