Läs mer
Grant Bio™ PSU-10i orbital skakapparat, plattform
Beskrivning
- Variabel skakhastighet: 50 till 450 rpm
- Pålitligt direktdrivningssystem
- Automatiskt lastbalanseringssystem
- Kontinuerlig eller tidsinställd drift med automatisk avstängning
- 5 utbytbara plattformar för kärl upp till 250 ml inklusive en fjäderbelastad plattform med 88 platser för rör upp till 30 mm diameter
- Enkel att installera och lätt att använda
- Lastar upp till 3 kg
- Obs: plattformar måste beställas separat. Se tillbehör.
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 10 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 3 kg |
| Hastighetsintervall | 50 till 450 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 40 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 205 mm |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Bredd (metrisk) | 220 mm |
| Vikt (metrisk) | 3.4 kg |
| Modell | PSU-10i |
| Visa mer |