Läs mer
IKA™ PT 100.51 Temperatursensor i rostfritt stål
Handla allt IKA Produkter
Diameter (metrisk):
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| För användning med (utrustning) | För RET Control 35193/94 |
| Modell | PT 100.51 |
| Temperatur (metrisk) | -20 °C till +350 °C |
| Typ | Temperatursensor |