Läs mer
IKA™ PT 100.53 1.4571 Temperatursensor i rostfritt stål
Produktkod. 13410567 Handla allt IKA Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
13410567 1500 mm Varje
1 options
Produktkod. 13410567 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004499700
I lager
Specifikationer
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 1500 mm
Modell PT 100.53
Temperatur (metrisk) -20 °C till +260 °C
Typ Temperatursensor